Merck
156574
Sigma-Aldrich
1,3-Dibromobutane
97%
Sinónimos:
1,3-Butylenebromide
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CHBrCH2CH2Br
Número de CAS:
Peso molecular:
215.91
Beilstein:
1731231
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.5080 (lit.)
bp
175 °C (lit.)
densidad
1.8 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(Br)CCBr
InChI
1S/C4H8Br2/c1-4(6)2-3-5/h4H,2-3H2,1H3
Clave InChI
XZNGUVQDFJHPLU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
It has been to investigate its molecular structure and conformational composition by gas-phase electron diffraction and ab initio methods.[1]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Molecular Structure and Conformational Composition of 1,3-Dichlorobutane and 1,3-Dibromobutane. A Gas-Phase Electron Diffraction and ab Initio Investigation.
Aarset K, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 99(28), 11089-11094 (1995)
Rahul A Patil et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 410(19), 4645-4655 (2018-01-31)
The rapid expansion in the study and use of ionic liquids (ILs) is a result of their unique properties including negligible volatility, high thermal stability, and ability to dissolve disparate compounds. However, because ILs have infinitely variable structures (often referred