15626
(R)-(−)-3-Aminopiperidine dihydrochloride
≥98.0% (GC)
Sinónimos:
(R)-3-Piperidinamine dihydrochloride
About This Item
Productos recomendados
assay
≥98.0% (GC)
form
solid
optical activity
[α]/D -2.0±0.5°, c = 1 in H2O
optical purity
enantiomeric ratio: 95:5 (GC)
mp
190-195 °C
SMILES string
Cl.Cl.N[C@@H]1CCCNC1
InChI
1S/C5H12N2.2ClH/c6-5-2-1-3-7-4-5;;/h5,7H,1-4,6H2;2*1H/t5-;;/m1../s1
InChI key
GGPNYXIOFZLNKW-ZJIMSODOSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?