Merck
155926
Sigma-Aldrich
2,3-Dimethylcyclohexanol, mixture of isomers
99%
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2C6H9OH
Número de CAS:
Peso molecular:
128.21
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
99%
refractive index
n20/D 1.465 (lit.)
density
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC1CCCC(O)C1C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)