Merck
15505
Sigma-Aldrich
Boc-Thr-OH
≥98.0% (T)
Sinónimos:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-threonine, Boc-L-threonine
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH(OH)CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
219.23
Beilstein:
2051735
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
eCl@ss:
32160406
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥98.0% (T)
actividad óptica
[α]20/D −8.5±1°, c = 1% in acetic acid
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
80-82 °C (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
C[C@@H](O)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C9H17NO5/c1-5(11)6(7(12)13)10-8(14)15-9(2,3)4/h5-6,11H,1-4H3,(H,10,14)(H,12,13)/t5-,6+/m1/s1
Clave InChI
LLHOYOCAAURYRL-RITPCOANSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)