Merck
15399
Sigma-Aldrich
Boc-Lys(2-Cl-Z)-OH
≥98.0% (T)
Sinónimos:
Nα-Boc-Nε-(2-chloro-Z)-L-lysine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H27ClN2O6
Número de CAS:
Peso molecular:
414.88
Beilstein:
3598068
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥98.0% (T)
actividad óptica
[α]20/D −11±1°, c = 2% in DMF
mp
70-73 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCc1ccccc1Cl)C(O)=O
Aplicación
Protected lysine especially suited for solid phase peptide synthesis; the 2-CI-Z protection is about 50 times more stable than the Z-group.
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Use of chlorinated benzyloxycarbonyl protecting groups to eliminate N -branching at lysine during solid-phase peptide synthesis.
B W Erickson et al.
Journal of the American Chemical Society, 95(11), 3757-3763 (1973-05-30)