153818
2-Adamantylamine hydrochloride
99%
Sinónimos:
2-Adamantanamine hydrochloride, 2-Aminoadamantane hydrochloride
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
>300 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl.NC1[C@@H]2C[C@H]3C[C@@H](C2)C[C@@H]1C3
InChI
1S/C10H17N.ClH/c11-10-8-2-6-1-7(4-8)5-9(10)3-6;/h6-10H,1-5,11H2;1H/t6-,7+,8-,9+,10?;
Clave InChI
WLDWDRZITJEWRJ-ZDAMNCSYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?