Merck
153273
Sigma-Aldrich
2-Aminobenzophenone-2′-carboxylic acid
98%
Sinónimos:
2-(2-Aminobenzoyl)benzoic acid, 2-Anthraniloylbenzoic acid
Seleccione un Tamaño
1 G
MXP 942.00
MXP 942.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
MXP 942.00
About This Item
Fórmula lineal:
H2NC6H4C(O)C6H4CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
241.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
MXP 942.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
98%
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
196-199 °C (dec.) (lit.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
Nc1ccccc1C(=O)c2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C14H11NO3/c15-12-8-4-3-7-11(12)13(16)9-5-1-2-6-10(9)14(17)18/h1-8H,15H2,(H,17,18)
Clave InChI
KORKIRUGUNPQML-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)