Merck
15298
Sigma-Aldrich
Boc-3-Abz-OH
≥97.0%
Sinónimos:
3-(Boc-amino)benzoic acid
Seleccione un Tamaño
10 G
MXP 5,632.00
MXP 5,632.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 G
MXP 5,632.00
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3CO2CNHC6H4CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
237.25
Beilstein:
5813611
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
MXP 5,632.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥97.0%
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
195 °C (dec.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)Nc1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C12H15NO4/c1-12(2,3)17-11(16)13-9-6-4-5-8(7-9)10(14)15/h4-7H,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)
Clave InChI
SAPAUOFSCLCQJB-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)