Merck
152722
Sigma-Aldrich
5,6,11,12-Tetrahydrodibenz[b,f]azocin-6-one
97%
Sinónimos:
11,12-Dihydrodibenz[b,f]azocin-6(5H)-one
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H13NO
Número de CAS:
Peso molecular:
223.27
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
mp
246-248 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C1Nc2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C15H13NO/c17-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)16-15/h1-8H,9-10H2,(H,16,17)
Clave InChI
JZDBKFVASLJURR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
5,6,11,12-Tetrahydrodibenz[b,f]azocin-6-one (11,12-Dihydrodibenz[b,f]azocin-6(5H)-one) was used in the preparation of 5-Benzyl-11,12-dihydrodibenz[b,f]azocin-6(5H)-one[1].
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Conformational behaviour of medium-sized rings. Part I. 5, 6, 11, 12-Tetrahydrodibenzo [a, e] cyclo-octene (1, 2, 5, 6-dibenzocyclo-octa-1, 5-diene) and heterocyclic analogues.
Crossley R, et al.
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 205-217 (1973)