152021
Phenoxy-2-propanone
97%
Sinónimos:
Phenoxyacetone
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.521 (lit.)
bp
229-230 °C (lit.)
densidad
1.097 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)COc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-8(10)7-11-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
Clave InChI
QWAVNXZAQASOML-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
85 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?