Merck
15193
Sigma-Aldrich
Boc-D-Orn(Z)-OH
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
Nα-Boc-Nδ-Z-D-ornithine, Nδ-Z-Nα-Boc-D-ornithine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H26N2O6
Número de CAS:
Peso molecular:
366.41
Beilstein/REAXYS Number:
2400891
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
≥98.0% (TLC)
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CCCNC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C18H26N2O6/c1-18(2,3)26-17(24)20-14(15(21)22)10-7-11-19-16(23)25-12-13-8-5-4-6-9-13/h4-6,8-9,14H,7,10-12H2,1-3H3,(H,19,23)(H,20,24)(H,21,22)/t14-/m1/s1
InChI key
QYYCZJUFHDLLOJ-CQSZACIVSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)