Merck
151394
Sigma-Aldrich
2-Methyl-6-nitrobenzoic acid
97%
Sinónimos:
6-Nitro-o-toluic acid
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H3(NO2)CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
181.15
Beilstein:
2050804
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
153-157 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1cccc(c1C(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H7NO4/c1-5-3-2-4-6(9(12)13)7(5)8(10)11/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
CCXSGQZMYLXTOI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
The vapour pressure of 2-methyl-6-nitrobenzoic acid was studied by Knudsen mass-loss effusion technique.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Monte MJ and Hillesheim DM.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 33(1), 103-112 (2001)