15083
Nα-Boc-biocytin
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
Nα-Boc-Nε-biotinyl-L-lysine, Nε-Biotinyl-Nα-Boc-L-lysine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98.0% (TLC)
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
[H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
InChI
1S/C21H36N4O6S/c1-21(2,3)31-20(30)24-13(18(27)28)8-6-7-11-22-16(26)10-5-4-9-15-17-14(12-32-15)23-19(29)25-17/h13-15,17H,4-12H2,1-3H3,(H,22,26)(H,24,30)(H,27,28)(H2,23,25,29)/t13-,14-,15-,17-/m0/s1
Clave InChI
XTQNFOCBPUXJCS-JKQORVJESA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?