Merck
15073
Sigma-Aldrich
Boc-D-Asp(OcHx)-OH
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
Boc-D-aspartic acid 4-cyclohexyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H25NO6
Número de CAS:
Peso molecular:
315.36
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
product name
Boc-D-Asp(OcHx)-OH, ≥98.0% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
form
solid
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CC(=O)OC1CCCCC1)C(O)=O
InChI
1S/C15H25NO6/c1-15(2,3)22-14(20)16-11(13(18)19)9-12(17)21-10-7-5-4-6-8-10/h10-11H,4-9H2,1-3H3,(H,16,20)(H,18,19)/t11-/m1/s1
InChI key
NLPQIWFEEKQBBN-LLVKDONJSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)