Merck
15072
Sigma-Aldrich
Boc-Asp(OtBu)-OSu
≥98.0% (C/N)
Sinónimos:
Boc-L-aspartic acid 4-tert-butyl 1-(hydroxysuccinimide) ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H26N2O8
Número de CAS:
Peso molecular:
386.40
Beilstein:
5361818
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥98.0% (C/N)
actividad óptica
[α]20/D −27±1°, c = 1% in dioxane
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
98-102 °C
aplicaciones
peptide synthesis
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C17H26N2O8/c1-16(2,3)25-13(22)9-10(18-15(24)26-17(4,5)6)14(23)27-19-11(20)7-8-12(19)21/h10H,7-9H2,1-6H3,(H,18,24)/t10-/m0/s1
Clave InChI
PIITZDSTZQZNQH-JTQLQIEISA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)