Merck
15044
Sigma-Aldrich
Boc-D-Phe(4-I)-OH
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
Boc-4-iodo-D-phenylalanine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H18INO4
Número de CAS:
Peso molecular:
391.20
Beilstein:
7518620
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥98.0% (TLC)
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1ccc(I)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H18INO4/c1-14(2,3)20-13(19)16-11(12(17)18)8-9-4-6-10(15)7-5-9/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t11-/m1/s1
Clave InChI
JZLZDBGQWRBTHN-LLVKDONJSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)