Merck
150428
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-methylpropionitrile
95%
About This Item
Fórmula lineal:
ClCH2CH(CH3)CN
Número de CAS:
Peso molecular:
103.55
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
95%
Formulario
granular
índice de refracción
n20/D 1.434 (lit.)
bp
60 °C/15 mmHg (lit.)
densidad
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(CCl)C#N
InChI
1S/C4H6ClN/c1-4(2-5)3-6/h4H,2H2,1H3
Clave InChI
XXZVBSPSFVERCB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
141.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
61 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)