14998
Boc-Phe(2-Me)-OH
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
Boc-2-methyl-L-phenylalanine
About This Item
Productos recomendados
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cc1ccccc1C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C15H21NO4/c1-10-7-5-6-8-11(10)9-12(13(17)18)16-14(19)20-15(2,3)4/h5-8,12H,9H2,1-4H3,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m0/s1
InChI key
PCGOCPOJLMLJAR-LBPRGKRZSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?