14992
Boc-Phe(2,4-Cl2)-OH
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
Boc-2,4-dichloro-L-phenylalanine
About This Item
Productos recomendados
assay
≥98.0% (TLC)
optical activity
[α]20/D −31±3°, c = 1% in methanol
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
133-137 °C
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(Cl)cc1Cl)C(O)=O
InChI
1S/C14H17Cl2NO4/c1-14(2,3)21-13(20)17-11(12(18)19)6-8-4-5-9(15)7-10(8)16/h4-5,7,11H,6H2,1-3H3,(H,17,20)(H,18,19)/t11-/m0/s1
InChI key
KSDWBXFRQWMWHO-NSHDSACASA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?