Merck
14978
Sigma-Aldrich
Boc-β-Homolys(Z)-OH
≥98.0% (TLC)
Sinónimos:
(S)-3-(Boc-amino)-7-(Z-amino)heptanoic acid, Nβ-Boc-Nω-Z-L-β-homolysine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H30N2O6
Número de CAS:
Peso molecular:
394.46
Beilstein:
8083143
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nombre del producto
Boc-β-Homolys(Z)-OH, ≥98.0% (TLC)
Ensayo
≥98.0% (TLC)
Formulario
powder
color
white to off-white
mp
92-98 °C
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)CC(O)=O
InChI
1S/C20H30N2O6/c1-20(2,3)28-19(26)22-16(13-17(23)24)11-7-8-12-21-18(25)27-14-15-9-5-4-6-10-15/h4-6,9-10,16H,7-8,11-14H2,1-3H3,(H,21,25)(H,22,26)(H,23,24)/t16-/m0/s1
Clave InChI
MAHOLRAVFZCBFL-INIZCTEOSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)