Merck
149268
Sigma-Aldrich
Dichloroacetic anhydride
96%
About This Item
Fórmula lineal:
(Cl2CHCO)2O
Número de CAS:
Peso molecular:
239.87
Beilstein/REAXYS Number:
512173
MDL number:
PubChem Substance ID:
assay
96%
availability
available only in EU
refractive index
n20/D 1.483 (lit.)
bp
214-216 °C (lit.)
density
1.574 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClC(Cl)C(=O)OC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C4H2Cl4O3/c5-1(6)3(9)11-4(10)2(7)8/h1-2H
InChI key
RQHMQURGSQBBJY-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)