Merck
149241
Sigma-Aldrich
N-(tert-Butoxycarbonyloxy)phthalimide
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C13H13NO5
Número de CAS:
Peso molecular:
263.25
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
118 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)ON1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C13H13NO5/c1-13(2,3)18-12(17)19-14-10(15)8-6-4-5-7-9(8)11(14)16/h4-7H,1-3H3
Clave InChI
MCWXBNWFVFOQAS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
t-Boc reagent.
Aplicación
N-(tert-Butoxycarbonyloxy)phthalimide may be used in chemical synthesis studies.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)