Merck
148954
Sigma-Aldrich
Ethyl undecanoate
97%
Sinónimos:
Undecanoic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)9CO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
214.34
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.428 (lit.)
bp
105 °C/4 mmHg (lit.)
densidad
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
CCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C13H26O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15-4-2/h3-12H2,1-2H3
Clave InChI
IAFQYUQIAOWKSB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Ethyl undecanoate was used to prepare the corresponding aldehyde in the presence of Lithium diisobutyl-t-butoxyaluminum hydride (LDBBA)[1].
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Lithium diisobutyl-t-butoxyaluminum hydride, a new and efficient reducing agent for the conversion of esters to aldehydes.
Tetrahedron Letters, 48(29), 5061-5064 (2007)