147591
2-Nitro-1-propanol
≥95%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.439 (lit.)
bp
72-74 °C/1 mmHg (lit.)
densidad
1.185 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(CO)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C3H7NO3/c1-3(2-5)4(6)7/h3,5H,2H2,1H3
Clave InChI
PCNWBUOSTLGPMI-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
213.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
101 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?