Merck
147451
Sigma-Aldrich
Tetraphenylarsonium(V) chloride hydrochloride hydrate
Sinónimos:
Tetraphenylarsonium chloride hydrochloride hydrate
About This Item
Fórmula lineal:
(C6H5)4AsCl·HCl·xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
455.25 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
core: arsenic
reagent type: catalyst
mp
211-213 °C (lit.)
cadena SMILES
O.Cl.[Cl-].c1ccc(cc1)[As+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H20As.2ClH.H2O/c1-5-13-21(14-6-1)25(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24;;;/h1-20H;2*1H;1H2/q+1;;;/p-1
Clave InChI
HRCBNZHNCWEFFR-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Tetraphenylarsonium(V) chloride hydrochloride hydrate is commonly used as a reagent in titration.[1]
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Potentiometric titration of perchlorate with tetraphenylarsonium chloride and a perchlorate ion specific electrode
Baczuk RJ, et al.
Analytical Chemistry, 40(4), 685-689 (1968)