Merck
14630
Sigma-Aldrich
(−)-1,4-Bis-O-(4-chlorobenzyl)-L-threitol
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
Sinónimos:
(S,S)-(−)-1,4-Bis-(4-chlorobenzyloxy)-2,3-butanediol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H20Cl2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
371.26
Beilstein:
5295121
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
eCl@ss:
39020507
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
actividad óptica
[α]20/D −6.0±0.5°, c = 3% in chloroform
mp
72-74 °C
grupo funcional
chloro
ether
hydroxyl
cadena SMILES
O[C@@H](COCc1ccc(Cl)cc1)[C@@H](O)COCc2ccc(Cl)cc2
InChI
1S/C18H20Cl2O4/c19-15-5-1-13(2-6-15)9-23-11-17(21)18(22)12-24-10-14-3-7-16(20)8-4-14/h1-8,17-18,21-22H,9-12H2/t17-,18-/m0/s1
Clave InChI
MBGYQXOSGYFFSY-ROUUACIJSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)