Merck
145297
Sigma-Aldrich
1,3-Dihydroxynaphthalene
99%
Sinónimos:
1,3-Naphthalenediol, Naphthoresorcinol
About This Item
Fórmula lineal:
C10H6(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
160.17
Beilstein/REAXYS Number:
2044002
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
assay
99%
mp
123-125 °C (lit.)
SMILES string
Oc1cc(O)c2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8O2/c11-8-5-7-3-1-2-4-9(7)10(12)6-8/h1-6,11-12H
InChI key
XOOMNEFVDUTJPP-UHFFFAOYSA-N
Application
Synthon used in the preparation of divinylnaphthalenes and naphthodipyrans.
replaced by
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 66, 464-464 (1993)
The Journal of Organic Chemistry, 58, 7388-7388 (1993)