Merck
144622
Sigma-Aldrich
trans-2,4-Dichlorocinnamic acid
98%
About This Item
Fórmula lineal:
Cl2C6H3CH=CHCO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
217.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
mp
233-235 °C (lit.)
cadena SMILES
[H]\C(=C(\[H])c1ccc(Cl)cc1Cl)C(O)=O
InChI
1S/C9H6Cl2O2/c10-7-3-1-6(8(11)5-7)2-4-9(12)13/h1-5H,(H,12,13)/b4-2+
Clave InChI
MEBWABJHRAYGFW-DUXPYHPUSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)