Merck
143081
Sigma-Aldrich
Phenyl isocyanide dichloride
98%
Sinónimos:
N-(Dichloromethylene)aniline
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5N=CCl2
Número de CAS:
Peso molecular:
174.03
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
El producto 143081 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.571 (lit.)
bp
103-106 °C/30 mmHg (lit.)
densidad
1.265 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl\C(Cl)=N\c1ccccc1
InChI
1S/C7H5Cl2N/c8-7(9)10-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Clave InChI
TTWWZVGVBRPHLE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Phenyl isocyanide dichloride was used in the synthesis of 5-halo-1-phenyltetrazoles[1].
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Phenyl isocyanide dichloride exhibits spectral interactions with cytochrome P-450 from mouse hepatic microsomes[2].
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
79 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
G A Beumel et al.
General pharmacology, 16(3), 193-197 (1985-01-01)
The binding of isocyanides and the metabolites of piperonyl butoxide (PBO) to reduced cytochrome P-450 in intact microsomes gives rise to the type III optical difference spectrum which is characterized by two pH dependent peaks in the Soret region. Each
5-Halo-1-phenyltetrazoles.
Collibee WL, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 60(2), 468-469 (1995)
G A Beumel et al.
General pharmacology, 16(3), 189-192 (1985-01-01)
The spectral interactions of a number of isocyanides with cytochrome P-450 were investigated. An interaction between the hydrophobic nature of the side chain and the spectral interaction was apparent. The concentration of the isocyanide affected the stability of the complex.