Merck
141593
Sigma-Aldrich
3,4′-Dichloropropiophenone
95%
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H4COCH2CH2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
203.07
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
95%
bp
135-137 °C/0.6 mmHg (lit.)
mp
48-51 °C (lit.)
cadena SMILES
ClCCC(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C9H8Cl2O/c10-6-5-9(12)7-1-3-8(11)4-2-7/h1-4H,5-6H2
Clave InChI
AYFJBHFMQODYBC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
177.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
81 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Jose Luis Gama Flores et al.
Journal of environmental science and health. Part A, Toxic/hazardous substances & environmental engineering, 54(13), 1311-1317 (2019-08-09)
Cladocerans are constantly exposed to humic substances in nature, yet the effects of these substances on their survival and reproduction are not well known. Here, the effects of humic substances (20 and 40 mg L-1) (HS) on the life history variables