Merck
13910
Sigma-Aldrich
O-Benzyl-D-serine
≥99.0%
Sinónimos:
(R)-2-Amino-3-benzyloxypropionic acid
Seleccione un Tamaño
1 G
MXP 3,649.00
MXP 3,649.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
MXP 3,649.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H13NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
195.22
Beilstein:
2649409
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
MXP 3,649.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥99.0%
actividad óptica
[α]20/D −22±2°, c = 2% in acetic acid: water (4:1) (+ 1 Eq HCl)
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC)
idoneidad de la reacción
reaction type: solution phase peptide synthesis
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
N[C@H](COCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO3/c11-9(10(12)13)7-14-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13)/t9-/m1/s1
Clave InChI
IDGQXGPQOGUGIX-SECBINFHSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)