Merck
137537
Sigma-Aldrich
Diethyl dodecanedioate
98%
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5O2C(CH2)10CO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
286.41
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.44 (lit.)
bp
192-193 °C/14 mmHg (lit.)
mp
15 °C (lit.)
densidad
0.951 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)CCCCCCCCCCC(=O)OCC
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)