Merck
137065
Sigma-Aldrich
N-Methylanthranilic acid
95%
Sinónimos:
2-(Methylamino)benzoic acid
About This Item
Fórmula lineal:
2-(CH3NH)C6H4CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
151.16
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
95%
mp
170-172 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
CNc1ccccc1C(O)=O
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)