Merck
136697
Sigma-Aldrich
Hexamethyldewarbenzene
97%
Sinónimos:
1,2,3,4,5,6-Hexamethylbicyclo[2.2.0]hexa-2,5-diene
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H18
Número de CAS:
Peso molecular:
162.27
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.448 (lit.)
bp
60 °C/20 mmHg (lit.)
mp
7 °C (lit.)
densidad
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1=C(C)C2(C)C(C)=C(C)C12C
InChI
1S/C12H18/c1-7-8(2)12(6)10(4)9(3)11(7,12)5/h1-6H3
Clave InChI
RVNQQZMIWZPGNA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Hexamethyl dewar benzene on 1,2-addition with transient W(CO)5-complexed phosphinidenes affords the novel 3-phosphatricyclo[3.2.0.0(2,4)]hept-6-ene complexes. It undergoes partial rearrangement to give hexamethylbenzene during its epoxidation using (tetraphenylporphyrinato)iron(III)chloride and m-chloroperbenzoic acid.
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
35 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Isomerization of hexamethyl (Dewar benzene) to hexamethylbenzene catalyzed by electron acceptors. Thermal generation of an exciplex.
Peacock NJ and Schuster GB.
Journal of the American Chemical Society, 105(11), 3632-3638 (1983)
Erik P A Couzijn et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 14(5), 1499-1507 (2007-11-23)
1,2-Addition of transient W(CO)(5)-complexed phosphinidenes exo to hexamethyl Dewar benzene affords the novel 3-phosphatricyclo[3.2.0.0(2,4)]hept-6-ene complexes. The fused tricyclic phosphiranes are obtained as both the Z and the thermally less stable E isomers, the (31)P NMR chemical shifts of which differ
Mechanisms of hemin-catalyzed epoxidations: electron transfer from alkenes.
Traylor TG and Miksztal AR.
Journal of the American Chemical Society, 109(9), 2770-2774 (1987)