135046
4-Nitrophenyl trimethylacetate
98%
Sinónimos:
4-Nitrophenyl pivalate
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
92-95 °C (lit.)
grupo funcional
ester
nitro
cadena SMILES
CC(C)(C)C(=O)Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H13NO4/c1-11(2,3)10(13)16-9-6-4-8(5-7-9)12(14)15/h4-7H,1-3H3
Clave InChI
QADVJDGFQGNSIF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)