Merck
135003
Sigma-Aldrich
1-(4-Biphenylyl)-1-ethanol
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5C6H4CH(OH)CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
198.26
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
mp
95-97 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(O)c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C14H14O/c1-11(15)12-7-9-14(10-8-12)13-5-3-2-4-6-13/h2-11,15H,1H3
Clave InChI
GOISDOCZKZYADO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
1-(4-Biphenylyl)-1-ethanol can be used in organic synthesis.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)