Merck
134309
Sigma-Aldrich
trans-2-Phenyl-1-cyclopropanecarbonyl chloride
technical grade, 90%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5C3H4COCl
Número de CAS:
Peso molecular:
180.63
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
grado
technical grade
Ensayo
90%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.556 (lit.)
bp
108-110 °C/2 mmHg (lit.)
densidad
1.163 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
phenyl
cadena SMILES
ClC(=O)[C@@H]1C[C@H]1c2ccccc2
InChI
1S/C10H9ClO/c11-10(12)9-6-8(9)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8-9H,6H2/t8-,9+/m0/s1
Clave InChI
SODZBMGDYKEZJG-DTWKUNHWSA-N
Aplicación
trans-2-Phenyl-1-cyclopropanecarbonyl chloride was used in the synthesis of series of trans-1-[(2-phenylcyclopropyl)methyl]-4-arylpiperazines[1].
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
X Zhang et al.
Journal of medicinal chemistry, 43(21), 3923-3932 (2000-10-29)
The dopaminergic receptor profile of a series of trans-1-[(2-phenylcyclopropyl)methyl]-4-arylpiperazines was examined. Aromatic substitution patterns were varied with the goal of identifying a compound having affinities for the D(2) and D(4) receptors in a ratio similar to that observed for the