133655
4′-Chloroacetoacetanilide
98%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
powder
mp
131-134 °C (lit.)
solubilidad
acetone: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to light yellow
cadena SMILES
CC(=O)CC(=O)Nc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C10H10ClNO2/c1-7(13)6-10(14)12-9-4-2-8(11)3-5-9/h2-5H,6H2,1H3,(H,12,14)
Clave InChI
JMRJWEJJUKUBEA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?