Merck
131733
Sigma-Aldrich
Rhodizonic acid dihydrate
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H2O6 · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
206.11
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
97%
mp
248 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.O.OC1=C(O)C(=O)C(=O)C(=O)C1=O
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)