Merck
131407
Sigma-Aldrich
1,2-Phenylenediacetic acid
99%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4(CH2CO2H)2
Número de CAS:
Peso molecular:
194.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
150-152 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadena SMILES
OC(=O)Cc1ccccc1CC(O)=O
InChI
1S/C10H10O4/c11-9(12)5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(13)14/h1-4H,5-6H2,(H,11,12)(H,13,14)
Clave InChI
MMEDJBFVJUFIDD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
A coordination polymer with 1,2-Phenylenediacetic acid was synthesized and characterized by single crystal X-ray diffraction.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis, structure, and luminescence of a novel lead (II) coordination polymer with 1, 2-phenylenediacetic acid.
Lei ZH, et al.
Inorganic Chemistry Communications, 13(12), 1383-1386 (2010)
Pengcheng Xing et al.
The Analyst, 144(8), 2656-2661 (2019-03-08)
Recently, the pollution and damage caused by antibiotics in water have aroused serious concerns. In this situation, it is extremely important to develop a highly effective approach to detect antibiotics in water. In this contribution, we built a Cd-MOF material