Merck
130583
Sigma-Aldrich
3-(2-Thienyl)acrylic acid
98%
Sinónimos:
2-Thiopheneacrylic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
154.19
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
98%
form
powder
mp
145-148 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)\C=C\c1cccs1
InChI
1S/C7H6O2S/c8-7(9)4-3-6-2-1-5-10-6/h1-5H,(H,8,9)/b4-3+
InChI key
KKMZQOIASVGJQE-ONEGZZNKSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)