129038
Diethyl 3,4-furandicarboxylate
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H12O5
Número de CAS:
Peso molecular:
212.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
95%
índice de refracción
n20/D 1.47 (lit.)
bp
155 °C/13 mmHg (lit.)
densidad
1.14 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)c1cocc1C(=O)OCC
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?