125385
6-Methyl-2-pyridinecarbonitrile
97%
Sinónimos:
2-Cyano-6-methylpyridine, 2-Methyl-6-cyanopyridine, 6-Methylpicolinonitrile
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
70-74 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
cadena SMILES
Cc1cccc(n1)C#N
InChI
1S/C7H6N2/c1-6-3-2-4-7(5-8)9-6/h2-4H,1H3
Clave InChI
CMADFEQMYFNYCF-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?