124664
4-Bromophenylacetonitrile
98%
Sinónimos:
4-Bromobenzyl cyanide
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
47-49 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
nitrile
cadena SMILES
Brc1ccc(CC#N)cc1
InChI
1S/C8H6BrN/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4H,5H2
Clave InChI
MFHFWRBXPQDZSA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- new fluorene-based alternating polymers[2]
- light-emitting copolymer, poly(N 4,N 4-bis-(4-phenyl)-N 4,N 4′-bis-[4-(2-ethylhexyloxy)phenyl]-biphenyl-4,4′-diamine-co-1,2-bis(4′-phenyl)-1-(9′′,9′′-dihexyl-3-fluorenyl)ethane) using a Yamamoto coupling reaction[3]
- N-methyl-3,4-bis(4-(N-(1-naphthyl)phenylamino)phenyl)maleimide, a novel non-doped red organic light-emitting diode (OLED) material[4]
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?