Merck
124079
5-Bromoisatin
95%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H4BrNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
226.03
Beilstein/REAXYS Number:
383760
MDL number:
assay
95%
mp
247-252 °C (lit.)
SMILES string
Brc1ccc2NC(=O)C(=O)c2c1
InChI
1S/C8H4BrNO2/c9-4-1-2-6-5(3-4)7(11)8(12)10-6/h1-3H,(H,10,11,12)
InChI key
MBVCESWADCIXJN-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Contains isatin
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)