12136
1-(3-Cyanopropyl)pyridinium chloride
≥98.5% (T)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H11ClN2
Número de CAS:
Peso molecular:
182.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
Ensayo
≥98.5% (T)
Formulario
solid
impurezas
≤0.5% water
mp
130-135 °C
cadena SMILES
[Cl-].N#CCCC[n+]1ccccc1
InChI
1S/C9H11N2.ClH/c10-6-2-5-9-11-7-3-1-4-8-11;/h1,3-4,7-8H,2,5,9H2;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
VOKQCUHMWFKHFE-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
Nitrile-functionalized ionic liquid showing superior characteristics in Suzuki and Stille coupling reactions.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Chunmei Yang et al.
The American journal of pathology, 190(3), 674-688 (2020-01-24)
miRNAs, a well-known group of noncoding RNAs, contribute to the pathogenesis of multiple diseases, including colitis-associated cancer (CAC). Our recent findings indicate that proinflammatory cytokines up-regulate c-MYC level, which subsequently activates cullin 4A and 4B (CUL4A/4B) and CRL4DCAF4 E3 ligases
Dongbin Zhao et al.
Journal of the American Chemical Society, 126(48), 15876-15882 (2004-12-02)
A series of relatively low-cost ionic liquids, based on the N-butyronitrile pyridinium cation [C(3)CNpy](+), designed to improve catalyst retention, have been prepared and evaluated in Suzuki and Stille coupling reactions. Depending on the nature of the anion, these salts react