Merck
119865
Sigma-Aldrich
4′-Morpholinoacetophenone
99%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H15NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
205.25
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
99%
mp
96-98 °C (lit.)
grupo funcional
ether
ketone
cadena SMILES
CC(=O)c1ccc(cc1)N2CCOCC2
InChI
1S/C12H15NO2/c1-10(14)11-2-4-12(5-3-11)13-6-8-15-9-7-13/h2-5H,6-9H2,1H3
Clave InChI
AKQWEDMTPCAESO-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
4′-Morpholinoacetophenone undergoes ruthenium catalyzed step-growth copolymerization with 1,3-divinyltetramethyldisiloxane to give high molecular weight copolymers[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ruthenium-Catalyzed Regioselective Step-Growth Copolymerization of p-(Dialkylamino) acetophenones and. alpha.,. omega.-Dienes.
Guo H, et al.
Macromolecules, 28(13), 4714-4718 (1995)