Merck
119288
Sigma-Aldrich
Tricarbonyl(cycloheptatriene)molybdenum(0)
98%
About This Item
Fórmula lineal:
C7H8Mo(CO)3
Número de CAS:
Peso molecular:
272.11
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
Ensayo
98%
mp
100-101 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
[Mo].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].C1C=CC=CC=C1
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)