115924
3-Methyl-1-butanethiol
97%
Sinónimos:
Isoamyl mercaptan
About This Item
Productos recomendados
vapor pressure
41.4 mmHg ( 37.7 °C)
assay
97%
refractive index
n20/D 1.4432 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
density
0.835 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
thiol
SMILES string
CC(C)CCS
InChI
1S/C5H12S/c1-5(2)3-4-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI key
GIJGXNFNUUFEGH-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
64.4 °F - closed cup
flash_point_c
18 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?