Merck
11558
Sigma-Aldrich
Lithium L-aziridine-2-carboxylate
≥97.0% (dried material, NT)
Sinónimos:
L-Aziridine-2-carboxylic acid lithium salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C3H4LiNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
93.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥97.0% (dried material, NT)
actividad óptica
[α]20/D −42±2°, c = 1% in H2O
impurezas
~3% water
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
[Li+].[O-]C(=O)[C@@H]1CN1
InChI
1S/C3H5NO2.Li/c5-3(6)2-1-4-2;/h2,4H,1H2,(H,5,6);/q;+1/p-1/t2-;/m0./s1
Clave InChI
ZGQWDLXRNCMIHH-DKWTVANSSA-M
Aplicación
Lithium L-aziridine-2-carboxylate may be used as a chelate ligand to form complexes with transition metal salts.[1]
Envase
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Otras notas
Chiral building block; protected derivatives are used for the synthesis of various amino acids by ring-opening with nucleophiles [2][3][4]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
K. Nakajima et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 56, 520-520 (1983)
R.J. Parry et al.
Journal of the American Chemical Society, 107, 2512-2512 (1985)
Transition metal complexes of l-aziridine-carboxylate.
Hauck T, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 235(1-2), 391-396 (1995)
Y. Kogami et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 60, 2963-2963 (1987)